Läs mer
Aluminiumperklorat nonahydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391768
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391768 500 g 500g
11381768 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011659.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81029-06-3 | AlCl3H18O21 | 487.455 g/mol
Aluminiumperkloratnonahydrat används som mellanprodukt i både läkemedelsindustrin och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81029-06-3
Molekylformel AlCl3H18O21
Molekylvikt (g/mol) 487.455
MDL-nummer MFCD00149130
InChI-nyckel CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate
PubChem CID 16211522
IUPAC-namn aluminium;triperklorat;nonahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum perchlorate nonahydrate
Smältpunkt 82°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1481
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 487.46 (325.33 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.