Läs mer
Aluminiumperklorat nonahydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048851
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11381768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011659.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 81029-06-3 | AlCl3H18O21 | 487.455 g/mol
Aluminiumperkloratnonahydrat används som mellanprodukt i både läkemedelsindustrin och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81029-06-3
Molekylformel AlCl3H18O21
Molekylvikt (g/mol) 487.455
MDL-nummer MFCD00149130
InChI-nyckel CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate
PubChem CID 16211522
IUPAC-namn aluminium;triperklorat;nonahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum perchlorate nonahydrate
Smältpunkt 82°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1481
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 487.46 (325.33 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Känslighet Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum perchlorate nonahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.