Läs mer
Wesbart™ Petriskålhållare i aluminium
Håller:
Petriskålar (30)
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Platt bas |
| Håller | Petriskålar (30) |
| Storlek | 90/100 mm |
| Bredd (metrisk) | 110 mm |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Djup (metriskt) | 325 mm |