Läs mer
Aluminiumfosfat, 97 %
Produktkod. 11366128
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366128 250 g 250g
11356128 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011109.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121,951 g/mol
Som flussmedel för keramik, beredning av dental cement, cement med kalciumsulfat och natriumsilikat, specialglas, som gel i apotek. Aluminiumfosfat används som katalysatorer, molekylsilar, flussmedel för keramik och som gel i apotek. Det används vid framställning av dentalt cement, mjukgörande medel och brandbeständig beläggning. Det spelar en viktig roll som antifouling-medel i textilindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-30-7
Molekylformel AlO4P
Molekylvikt (g/mol) 121.951
MDL-nummer MFCD00003430
InChI-nyckel ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
IUPAC-namn aluminium; fosfat
LEDER [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum phosphate
Smältpunkt >1500 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall 97%
Densitet 2,566 g/cm3
Löslighetsinformation Olöslig i vatten och ättiksyra. Lätt löslig i koncentrerad saltsyra och salpetersyra. Olöslig i vatten.
Formel vikt 121.95
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum phosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.