Läs mer
Aluminiumfosfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407200
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11366128
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011109.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.951 g/mol
Som flussmedel för keramik, beredning av dental cement, cement med kalciumsulfat och natriumsilikat, specialglas, som gel i apotek. Aluminiumfosfat används som katalysatorer, molekylsilar, flussmedel för keramik och som gel i apotek. Det används vid framställning av dentalt cement, mjukgörande medel och brandbeständig beläggning. Det spelar en viktig roll som antifouling-medel i textilindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-30-7
Molekylformel AlO4P
Molekylvikt (g/mol) 121.951
MDL-nummer MFCD00003430
InChI-nyckel ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
IUPAC-namn aluminium; fosfat
LEDER [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum phosphate
Smältpunkt >1500°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 97%
Löslighetsinformation Insoluble in water and acetic acid. Slightly soluble in concentrated hydrochloric acid and nitric acid.Insoluble in water.
Formel vikt 121.95
Utseende White powder
Densitet 2.566 g/cm3
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum phosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.