Läs mer
Aluminiumfosfat, Puratronic™, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11390809
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11390809 25 g 25g
11300819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010628.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121,951 g/mol
Aluminiumfosfat används vid tillverkning av glas, blandning av keramik, vattentätande betong och dentalcement, i kosmetika som ett mjukgörande medel, flamskyddsmedel, katalysator i organisk syntes, brandskyddande textil, läkemedel och färgämnen. Det används också i många lim, bindemedel och cement.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-30-7
Molekylformel AlO4P
Molekylvikt (g/mol) 121.951
MDL-nummer MFCD00003430
InChI-nyckel ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
IUPAC-namn aluminium; fosfat
LEDER [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum phosphate
Smältpunkt >1500 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbas)
Densitet 2.566
Löslighetsinformation Löslig i koncentrerad saltsyra, alkohol och salpetersyra. Olöslig i vatten.
Formel vikt 121.95
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.