Läs mer
aluminiumfosfat, Puratronic™ , 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Aluminiumfosfat används vid tillverkning av glas, blandning av keramik, vattentätande betong och dentalcement, i kosmetika som ett mjukgörande medel, flamskyddsmedel, katalysator i organisk syntes, brandskyddande textil, läkemedel och färgämnen. Det används också i många lim, bindemedel och cement.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum phosphate |
| Smältpunkt | >1500°C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | 99.99% (Metal basis) |
| Löslighetsinformation | Soluble in concentrated hydrochloric acid,alcohol and nitric acid. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 121.95 |
| Utseende | White powder |
| Densitet | 2.566 g/cm3 |
Säkerhet och hantering
- Aluminum phosphate, Puratronic
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.