Läs mer
Aluminium, plasmastandardlösning, Specpure™ Al 1000 mg/ml
Produktkod. 11309017
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309017 50 mL 50ml
11399007 100 mL 100ml
11400181 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038727.AD
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375,129 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7784-27-2 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel AlH18N3O18
Molekylvikt (g/mol) 375.129
MDL-nummer MFCD00134029
InChI-nyckel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24567
IUPAC-namn aluminium;trinitrat;nonahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Specifications
Kemiskt namn eller material Aluminum
Namnnotering plasma standard solution, Al 1000μg/mL
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kvantitet 50 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Aluminum nitrate nonahydrate: 1.4%; Water: 93.6%
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminum, plasma standard solution, Specpure Al 1000µg/ml
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.