Läs mer
Aluminum plate, alloy 6061, 2.3mm (0.09 in.) thick, Thermo Scientific™
Kvantitet:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum plate, Alloy 6061 |
| Namnnotering | 2.3mm (0.09 in.) thick |
| Kvantitet | 150 x 150 mm |
| Odör | Odorless |
| Form | Plate |
| MDL-nummer | MFCD00134029 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |