Läs mer
Aluminum plate, alloy 6061, 3.18mm (0.125in) thick
Produktkod. p-7059743
Kvantitet:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15436845
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045232.GT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Aluminum plate, alloy 6061 is commonly used for structural components, frames, brackets, jigs, fixtures, base plates, machine parts, hydraulic valve bodies, valves parts, fuse parts, gears, worm gears, rectifier parts, fasteners, truck and marine components, marine fittings and hardware, electrical fittings and connectors, hinge pins, magneto parts, appliance fittings, camera lens mounts, etc. 6061 is used for heavy duty structures requiring good strength-to-weight ratio with good corrosion resistance. 6061 is easily cold worked and formed in the annealed condition. Cutting, stamping, bending, deep drawing, drilling, tapping, etc. are all readily accomplished using standard methods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum plate, Alloy 6061
Namnnotering 3.18mm (0.125 in.) thick
Kvantitet 150 x 150 mm
Odör Odorless
Form Plate
MDL-nummer MFCD00134029
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.