Läs mer
Brady™ Aluminium med polyesteröverlaminat obligatoriska skyltar
Produktkod. 11744894
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Visad text:
Använd ansiktsskydd
Använd fullständigt skydd
Använd skyddshuva
Använd överskor
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Visad text unitSize
11744894 100 mm Använd ansiktsskydd Varje
11840742 200 mm Använd fullständigt skydd Varje
11774894 100 mm Använd överskor Varje
11784894 200 mm Använd överskor Varje
11794894 315 mm Använd överskor Varje
11754894 100 mm Använd skyddshuva Varje
11764854 200 mm Använd skyddshuva Varje
11774854 315 mm Använd skyddshuva Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11744894 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 257897
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-08-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC 265-DIA 100-B7525
Material Aluminium, Polyester
Kvantitet 1 st
Beskrivning Aluminium med polyesteröverlaminat
Diameter (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Säkerhetsskyltar inomhus och utomhus
Tjocklek 0.271 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Rund
Visad text Använd ansiktsskydd
Produkttyp Obligatorisk tecken
Färg Vitt på blått