Läs mer
Brady™ Aluminium med polyesteröverlaminat obligatoriska skyltar
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Visad text:
Använd ansiktsskydd
Använd fullständigt skydd
Använd skyddshuva
Använd överdragsskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Material | Aluminum, Polyester |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Beskrivning | Aluminum with Polyester Overlaminate |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| För användning med (applikation) | Indoor and outdoor safety signs |
| Tjocklek | 0.271 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40°C to 140°C |
| Form | Round |
| Visad text | Använd skyddshuva |
| Visa mer |