Läs mer
Brady™ Aluminium med polyesteröverlaminat obligatoriska skyltar
Produktkod. 11774854
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Visad text:
Använd ansiktsskydd
Använd fullständigt skydd
Använd skyddshuva
Använd överdragsskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11774854
Brand: Brady™ 255137
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Material Aluminum, Polyester
Kvantitet 1 Ea.
Beskrivning Aluminum with Polyester Overlaminate
Diameter (metrisk) 315 mm
För användning med (applikation) Indoor and outdoor safety signs
Tjocklek 0.271 mm
Temperaturområde (metriskt) -40°C to 140°C
Form Round
Visad text Använd skyddshuva
Produkttyp Mandatory Sign
Färg White on Blue