Läs mer
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Radioactive Warning Sign
Höjd (metrisk):
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminum, Polyester |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Beskrivning | Aluminum with Polyester Overlaminate |
| För användning med (applikation) | Used for indoor and outdoor safety signs, signal radioactive materials |
| Höjd (metrisk) | 315 mm |
| Bredd (metrisk) | 315 mm |
| Form | Triangular |
| Visad text | Warning of Radioactive materials or radiation ioniserenden |
| Produkttyp | Radioactive Warning Sign |