Läs mer
Brady™ Aluminium med säkerhetsskyltar i polyesteröverlaminat
Produktkod. 15102819 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart på gult
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15102819 Svart på gult Varje
1 options
Produktkod. 15102819 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 828844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00 SEK
    286.43 SEK / Paket med 1
    Save 36.57 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 29-10-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC W017-Tri 315-AL-CRD/1
Material Aluminium, Polyester
Kvantitet 1 st
Beskrivning Aluminium med polyesteröverlaminat
För användning med (applikation) Används för säkerhetsskyltar inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 315 mm
Tjocklek 0.271 mm
Bredd (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Triangulär
Språk Global
Visad text FÖRSIKTIGHET Piktogram för heta ytor
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Svart på gult