Läs mer
Brady™ Transportskylt av aluminium med polyesteröverlaminat
Produktkod. 11730254 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Aluminium, Polyester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11730254 Aluminium, Polyester Varje
1 options
Produktkod. 11730254 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 223620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00 SEK
    370.96 SEK / Paket med 1
    Save 69.04 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass 7: Radioaktivt material
Alternativt artikelnummer ADR 7DA-297 *297-B7525
Material Aluminium, Polyester
Kvantitet 1 st
Beskrivning Aluminium med polyesteröverlaminat
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 297 mm
Max. Temperatur (metrisk) 170 °C
Tjocklek 0.271 mm
Bredd (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-140° C
Form Romboid
Språk Engelska
Visad text Radioaktiva ämnen
Produkttyp Radioaktiva transport tecken
Färg Gult på vitt