Läs mer
Brady™ Aluminium med polyesteröverlaminat transportskyltar
Produktkod. 11780234 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visad text:
1,5 1
1,6 1
3
4
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visad text Förpackningsstorlek
11780234 1,5 1 Varje
11770244 3 Varje
11700254 4 Varje
11710244 1,6 1 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11780234 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 223594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 SEK
    339.98 SEK / Paket med 1
    Save 16.02 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Alternativt artikelnummer ADR 1,5-297 *297-B7525
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
Höjd (metrisk) 297 mm
Tjocklek 1.016 mm
Bredd (metrisk) 297.00 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-140° C
Form Diamant
Visad text 1,5 1
Färg Svart på orange