Läs mer
Aluminiumkaliumsulfat, 12-hydrat, kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15537844 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15537844 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15537844 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 054601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2910.00 SEK
    2781.99 SEK / 500g
    Save 128.01 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 7784-24-9
Molekylformel AlH24KO20S2
Molekylvikt (g/mol) 474.372
InChI-nyckel GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC-namn aluminium;kalium;disulfat;dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Potassium Sulfate
Namnnotering 12-Hydrate
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Formel vikt 474.39
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.73kg