Läs mer
Aluminiumkaliumsulfatdodekahydrat, ACS, 98,0–102,0 %
Produktkod. 11383358
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383358 2 kg 2kg
11373358 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036288.A3
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7784-24-9 | AlH24KO20S2 | 474,372 g/mol
Vid tryckning, tyger, färgning, tillverkning av papper, vegetabiliskt lim, bakpulver, reningsvatten, klargörande socker, som katalysator vid ammoniaksyntes, härdare i mikroskopiAluminiumkaliumsulfatdodekahydrat används i lädergarvning, vattenrening, brandsäkra textilier och stödpulver. Inom den kosmetiska industrin används den som after shave-behandling, deodorant, härdare för fotografiska emulsioner och som betningsmedel för färgämnen. Inom det medicinska området finner den användning som ett sammandragande, antiseptiskt medel och för att minska blödningar vid mindre skärsår och skrubbsår och näsblod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-24-9
Molekylformel AlH24KO20S2
Molekylvikt (g/mol) 474.372
MDL-nummer MFCD00149143
InChI-nyckel GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC-namn aluminium;kalium;disulfat;dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Smältpunkt 92 °C
Namnnotering För analys ACS
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 2 kg
Odör Luktfritt
Utseende Vitt granulärt
Analysprocentintervall 98 -102%
Densitet 1.757
Löslighetsinformation Löslig i vatten, glycerol. Olöslig i alkoholLöslig i vatten och glycerol. Olöslig i aceton och alkohol.
Formel vikt 474,38 (258,20 vattenfattig)
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.