Läs mer
Aluminium Kaliumsulfat Dodekahydrat, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15693310 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15693310 500 g 500g
15683310 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15693310 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31242500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Puriss. pa, ACS Reagent, Reagent European Pharmacopoeia,≥ 99,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-24-9
Molekylformel AlH24KO20S2
Molekylvikt (g/mol) 474.372
MDL-nummer MFCD00149143
InChI-nyckel GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC-namn aluminium;kalium;disulfat;dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Kvantitet 500 g
Linjär formel AlK(SO4)2 · 12H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 474.39g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Densitet 1.757g/mL at 25°C