Läs mer
Aluminiumkaliumsulfat Dodekahydrat, TRC
Produktkod. 30132889
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30132889 25 g -
30136865 5 g -
30008068 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132889 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57604825G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-24-9
Molekylformel AlK(SO4)2 . 12H2O
Molekylvikt (g/mol) 474.39
Synonym Alum
IUPAC-namn aluminium; kalium; disulfat; Dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Formel vikt 473.9755