Läs mer
Aluminiumkaliumsulfat Dodekahydrat, TRC
Produktkod. 30136865
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30136865 5 g -
30132889 25 g -
30008068 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136865 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5760485G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-24-9
Molekylformel AlK(SO4)2 . 12H2O
Molekylvikt (g/mol) 474.39
Synonym Alum
IUPAC-namn aluminium; kalium; disulfat; Dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Formel vikt 473.9755
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.