Läs mer
Buerkle™ Aluminium Profisampler™
Handla allt Bürkle Produkter
Material:
Aluminium
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
ProfiSampler aluminiumset består av en vakuumpump av aluminium, med fötter och avluftningsventil och flaskgänga GL 45, glasflaska 500mL, fem sugrör (svarta PA) 220cm långa och elektriskt ledande, slangavskärare, mässingsslangvikt, 20 Seal-it flasktätningar och en jordningskabel.
- Står på tre fotstöd för stabilitet och säkerhet
- Påfyllningsnivåkontroll, automatiskt returflöde och överfyllnadsskydd genom inbyggd avluftningsventil.
- Finns med sugslang i PE, PA och PTFE där högsta renhetsgrad krävs
- Kan levereras med raka sugrör för enklare provtagning, inklusive en transportväska för bekväm transport och kassering av sugrören
- Sugvolym 200mL, sugtryck 0,5 bar
- Sughöjd från vätskeyta 5m
- Provflaskor finns i olika material och storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |