Läs mer
Kern Sohn Aluminum Protective Box
Klassificering:
E1 - F2
E1 - M1
E1 - M2
Håller:
1 g
1 g to 1 kg
1 g to 100 g
1 g to 2 kg
1 g to 200 g
1 g to 50 g
1 mg to 10 kg
1 mg to 100 g
1 mg to 2 kg
1 mg to 200 g
1 mg to 5 kg
1 mg to 50 g
1 mg to 500 g
1 mg to 500 mg
2 g
20 kg
50 g
50 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Box for individual weights (cylindrical)
- For safe storage and transportation under harsh industrial conditions
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Case |
| Klassificering | E1 - M2 |
| Material för fodral | Aluminum |
| För användning med (utrustning) | Button/Compact Weights |
| Håller | 1 g to 50 g |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.