Beskrivning
- Använd för att stödja dina laboratorieartiklar från labbfames eller supportställ.
- Den runda plattans design har en upphöjd kant för att förhindra att din apparat faller.
- Kräver ett extra kontaktdon för att fästa klämmor på ramar eller annan utrustning.
- De rektangulära plattorna inkluderar en integrerad koppling.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Mått (L x B) | 15,75 x 12 tum |
| Längd (engelska) | 15,75 tum |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 304.8 mm |
| Produkttyp | Rektangulär stödplatta |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (applikation) | För specifik laboratorieutrustning |
| Kvantitet | 1 st |