Läs mer
VACUUBRAND™ Aluminiumreducerande delar med små KF-flänsar
Produktkod. 10029440 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
25/10 mm
25/16 mm
40/10 mm
40/16 mm
40/25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida unitSize
10029440 40/16 mm Varje
10099600 25/16 mm Varje
10653952 40/25 mm Varje
10707841 25/10 mm Varje
10593942 40/10 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10029440 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20669043
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 40/16 mm
För användning med Magnetmanövrerade ventiler VV och VV C
Material Aluminium
Kvantitet 1 vardera
Storlek 40 mm
Typ Reducerande bitar