Läs mer
R&L Enterprises™ Retort stativklämmor
Produktkod. 11785376 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek (metriskt) grepp:
85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek (metriskt) grepp Förpackningsstorlek
11785376 85 mm Varje
1 options
Produktkod. 11785376
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör att artiklar från 2 till 90 mm i diameter kan klämmas fast ordentligt. R&L Enterprises™ Retort Stand Clamps har käftar av aluminiumlegering med andra delar av pläterad mässing.
  • Designen säkerställer ett stadigt grepp i alla öppningsvinklar
  • Korkfoder för käftarna är väl säkrade
Specifikationer
Typ Retortklämma
Material Aluminium
Inkluderar Korkfodrade käftar
För användning med (utrustning) För användning med 85 mm diameter
Storlek (metriskt) grepp 85 mm
Typ av käke Fyra låsning