Läs mer
Nickel Electro™ Retortstav i aluminium
Produktkod. 12835906 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk) Stång:
12 mm
12,5 mm
Höjd (metrisk):
500 mm
600 mm
Längd (metrisk) Stång:
500 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12835906
Brand: Nickel Electro™ 8614
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Nickel Electro™ Retortstav av aluminium kan användas för att utföra destillationsexperiment och som stöd vid filtrering.
  • Retortstav i aluminium
  • M10 x 1,55 mm gänga
Aluminum, Retort Rod
Specifikationer
Material Aluminium
Höjd (metrisk) 500 mm
Längd (metrisk) Stång 500 mm
Diameter (metrisk) Stång 12 mm
Produkttyp Retort Rod
Avsluta Naturlig
För användning med (applikation) Retortbaser
Kvantitet 1 st