Läs mer
Nickel Electro™ Retortstav i aluminium
Produktkod. 12947056 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Stång:
12 mm
12,5 mm
Höjd (metrisk):
500 mm
600 mm
Längd (metrisk) Stång:
500 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Stång Höjd (metrisk) Längd (metrisk) Stång unitSize
12947056 12,5 mm 600 mm 600 mm Varje
12835906 12 mm 500 mm 500 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12947056 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 8611
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Nickel Electro™ Retortstav av aluminium kan användas för att utföra destillationsexperiment och som stöd vid filtrering.
  • Retortstav i aluminium
  • M10 x 1,55 mm gänga
Aluminum, Retort Rod
Specifikationer
Material Aluminium
Höjd (metrisk) 600 mm
Längd (metrisk) Stång 600 mm
Diameter (metrisk) Stång 12,5 mm
Produkttyp Retort Rod
Avsluta Naturlig
För användning med (applikation) Retortbaser
Kvantitet 1 st