Läs mer
Nickel Electro™ Retortstav i aluminium
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk) Stång:
12 mm
12,5 mm
Höjd (metrisk):
500 mm
600 mm
Längd (metrisk) Stång:
500 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Retortstav i aluminium
- M10 x 1,55 mm gänga
Aluminum, Retort Rod
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Höjd (metrisk) | 600 mm |
| Längd (metrisk) Stång | 600 mm |
| Diameter (metrisk) Stång | 12,5 mm |
| Produkttyp | Retort Rod |
| Avsluta | Naturlig |
| För användning med (applikation) | Retortbaser |
| Kvantitet | 1 st |