Läs mer
Aluminiumstång, 22 mm (0,87 tum) dia, Puratronic™ , 99,9999 % metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15441987
Change view
Kvantitet:
5 cm
Förpackningsstorlek:
5cm
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441987 5 cm 5cm
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15441987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044336.BQ
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum rod
Namnnotering 22 mm (0,87 tum) i diameter.
CAS 7429-90-5
Kvantitet 5 cm
Odör Luktfritt
Vikt ≈10,35 g/cm
Form Rod
Molekylformel Al
MDL-nummer MFCD00134029
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
InChI-nyckel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Al]
IUPAC-namn aluminium
Molekylvikt (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Procent renhet 99.9999%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.