Läs mer
Aluminum rod, alloy 6061, 6.35mm (0.25 in.) dia., Thermo Scientific™
Produktkod. 11389707
Kvantitet:
30 cm
5 x 30 cm
Förpackningsstorlek:
30cm
Paket med 5
Produktkod. 11389707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042052.BV
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum rod, Alloy 6061
Namnnotering 6.35mm (0.25 in.) dia.
Kvantitet 30 cm
Odör Odorless
Vikt ≈0.85g/cm
Form Rod
MDL-nummer MFCD00214039