Läs mer
Bochem™ Aluminiumstänger
Längd (metrisk):
500 mm
Beskrivning
- Aluminium
- Med tråd
- Storlekar varierar
- För stativbas
- 12 D/O
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Längd (metrisk) Stång | 500 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Produkttyp | Stång |
| Trådstorlek | M10 |
| För användning med (applikation) | För stativbaser M10 gängad |
| Kvantitet | 1 st |