Beskrivning
- Använd för att stödja dina labbartiklar från labbramar eller stödstativ.
- Den runda plattans design har en upphöjd kant för att förhindra att din apparat faller.
- Kräver ett extra kontaktdon för att fästa klämmor på ramar eller annan utrustning.
- De rektangulära plattorna inkluderar en integrerad koppling.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Diameter (engelska) Yttre | 152.4 mm |
| Diameter (engelska) Stång | 12.7 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 tum |
| Diameter (metrisk) Stång | 0,5 tum |
| Produkttyp | Specialitetsstöd |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (applikation) | För specifik laboratorieutrustning |
| Kvantitet | 1 st |