Läs mer
Brady™ Aluminum Safety Signs
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NF X 08-003-1 and 08-003-3 NX and the European Directive 92/58 / EEC |
| Material | Aluminum |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Diameter (metrisk) | 315 mm |
| För användning med (applikation) | Indoor and outdoor safety signs |
| Form | Round |
| Visad text | Respiratory Protection |
| Produkttyp | Safety Sign |
| Färg | White on Blue |