Läs mer
Cole-Parmer™ Skopa i aluminium
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
350 ml
1100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1100 ml |
| Produkttyp | Scoop |
| Längd (engelska) | 9 in. |
| Material | Aluminum |
| Typ av handtag | Ribbed |