Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Teflon FEP-belagda aluminiumskopor
Produktkod. p-8006731 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11731495
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ H367330000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Teflon FEP-belagda aluminiumskopor är FDA-kompatibla för kontakt med livsmedel
  • Anti-stick, korrosionsbeständig brun beläggning
  • Uppfyller FDA-föreskrifter för kontakt med livsmedel
  • Handtaget är inte belagt så ditt grepp är halkfritt
Specifikationer
Beskrivning Provtagningsskopa
Kapacitet (engelska) 1 qt.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Färg Brun
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel för kontakt med livsmedel
Produkttyp Kemi Scoop
Avsluta Teflon™
Bredd (metrisk) 76 mm
Mått (L x B) 260 x 105 x 76 mm
Längd (metriskt) handtag 83 mm
Material Aluminium
Typ av handtag Halkfritt grepp
Längd (metrisk) 260 mm