Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Skopa i aluminium
Produktkod. 10035631
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Produktkod. 10035631
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 3722
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Usbeck Laborgeraete Vägskopa av aluminium, längd 250 mm, kapacitet 250 ml
  • Skopa i aluminium
  • Längd: 250 mm
  • Kapacitet: 250 ml
  • Vikt: 118 g
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Produkttyp Skopa
Material Aluminium
Längd (metrisk) 250 mm