Läs mer
Corning™ Aluminiumtätningsfilm för allmän och termisk tätning
Produktkod. 11360215 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Material:
Aluminium
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11360215 Aluminium Paket med 100
1 options
Produktkod. 11360215 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer PCRAS600
I lager
Lägg i varukorgen
Ger exceptionell tätning på plattor med flera brunnar med varierande temperaturer och reagens. Corning™ Aluminiumtätningsfilm för allmän och termisk tätning är designad för tillämpningar som sträcker sig från PCR och realtids-PCR till ELISA och cellkultur.
  • Tätar under termocykling när den används i kombination med kompressionsmattor
  • Idealisk för ljuskänsliga prover
  • Enhetligt applicerat lim ger optimal brunnsförsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Tätningsfilm av aluminium
Material Aluminium
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B) 146 x 79.2 mm
Tjocklek 35μ m