Läs mer
Aluminum sec-butoxide, 95%
Produktkod. 11317338
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
4 x 500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317338 10 g 10g
11327338 100 g 100g
11347338 500 g 500g
11337338 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11317338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030721.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2269-22-9 | C12H30AlO3 | 249.351 g/mol
Det används för aktiv katalysator och stöd, oorganiskt membran, reduktionsmedel av aldehyd-keton, oxidant av aldehyd-keton, gelbildande medel för tryckfärg och färg, torkmedel, vattentätande medel och aluminiumbasfett.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2269-22-9
Molekylformel C12H30AlO3
Molekylvikt (g/mol) 249.351
MDL-nummer MFCD00009327
InChI-nyckel LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
IUPAC-namn aluminium;butan-2-ol
LEDER CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum sec-butoxide
Densitet 0.967 g/mL
Kokpunkt 200°C to 206°C (30 mmHg)
Flampunkt 27°C (82°F)
Odör Alcohol-like
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 3910908
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water; Soluble in aromatic hydrocarbons, alcohols
Formel vikt 246.32
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum sec-butoxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.