Läs mer
Aluminum sec-butoxide, 97%
Produktkod. 11429983
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429983 2500 g 2500g
11409983 100 g 100g
11419983 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429983 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13044.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2269-22-9 | C12H30AlO3 | 249.351 g/mol
Sec-butoxid av aluminium används för att framställa fotokänsliga aluminiumoxidgelfilmer. Det används också vid framställning av mikroporöst kristallint aluminofosfat AlPO-41 och mesoporöst aluminiumoxidmaterial. Det används som gelningsmedel för färg och bläck och vattenavvisande ämne av trä. Vidare fungerar det som en aktiv katalysator och reducerare av aldehyder och ketoner. Utöver detta används den för att tillverka aluminiumoxid med hög yta med användning av 2,4-pentandion som kelatbildare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Aluminium sek-butoxid används för att framställa fotokänsliga aluminiumoxidgelfilmer. Det används också vid framställning av mikroporöst kristallint aluminofosfat AlPO-41 och mesoporöst aluminiumoxidmaterial. Det används som gelningsmedel för färg och bläck och vattenavvisande ämne av trä. Vidare fungerar det som en aktiv katalysator och reducerare av aldehyder och ketoner. Utöver detta används den för att tillverka aluminiumoxid med hög yta med användning av 2,4-pentandion som kelatbildare.
Löslighet Blandbar med alkohol, isopropylalkohol
och toluen.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, metaller och halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2269-22-9
Molekylformel C12H30AlO3
Molekylvikt (g/mol) 249.351
MDL-nummer MFCD00009327
InChI-nyckel LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
IUPAC-namn aluminium;butan-2-ol
LEDER CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Specifikationer
Kokpunkt 200°C to 206°C (30mmHg)
Kemiskt namn eller material Aluminum sec-butoxide
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 3910908
Flampunkt 27°C (82°F)
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,isopropyl alcohol and toluene.
Formel vikt 246.32
Procent renhet 97%
Odör Alcohol-like
Brytningsindex 1.439
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.967
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.