Läs mer
Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV 254 aluminiumplåtar
Produktkod. 11386474 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
20 x 20 cm
Kvantitet:
25-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Mått (L x B) Kvantitet Förpackningsstorlek
11386474 20 x 20 cm 25-pack Paket med 25
1 options
Produktkod. 11386474 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 818023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2105.00 SEK
    1834.43 SEK / Paket med 25
    Save 270.57 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Designad för användning i tunnskiktskromatografi. Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV 254 aluminiumplåtar inkluderar aluminiumoxidskikt och en fluorescerande indikator vid kortvågig UV (254nm). Aktivering av lagren före användning rekommenderas.
ALUGRAM™ Alox N/UV 254 är aluminiumplåtar med aluminiumoxidskikt för användning i TLC . De har ett inert organiskt bindemedel och en manganaktiverad zinksilikatindikator.
  • Rekommenderad applikation: terpener, alkaloider, steroider, alifatiska och aromatiska föreningar
  • Aktivera aluminiumoxidskikten före användning genom att värma 10 minuter vid 120 ™C
Specifikationer
Material Aluminiumskivor Alugram Alox N
Porstorlek 60Å
Kvantitet 25-pack
Typ TLC Tallrik
Fluorescerande indikator UV254
För användning med (applikation) Terpener, alkaloider, steroider, alifatiska och aromatiska föreningar
Specifik yta ∼200 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Mått (L x B) 20 x 20 cm