Läs mer
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica Layers på Alugram™ Aluminiumskivor
Produktkod. 10519832 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Mått (L x B):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10519832 20 x 20 cm Paket med 25
10786902 5 x 20 cm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10519832 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 818033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00 SEK
    1356.60 SEK / Paket med 25
    Save 503.40 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Separera icke-flyktiga blandningar med omodifierade standardkiselskikt för TLC (Tunnskiktskromatografi). Standard SIL G Silica Layers på Alugram™ Aluminiumskivor finns i en mängd olika storlekar.
Alugram™ Aluminiumplåt för TLC
  • Förbelagda, färdiga att använda plattor
  • Brett utbud av plåtstorlekar, ytbeläggningar och underlag
Absorberande
  • Kiseldioxid 60
  • specifik yta (BET)∼ 500 m 2 /g
  • Genomsnittlig porstorlek 60Å
  • Specifik porvolym 0,75 ml/g,
  • Partikelstorlek 5 –17 μm
  • Standardbetyg
Tjocklek
  • För analysplattor 0,25 mm
  • För förberedande plattor 0,5 och 1 mm
  • För 2 mm förberedande skikt används ett något grövre material
Indikatorer
  • Manganaktiverat zinksilikat med grön fluorescens för kortvågig UV (254nm)
  • Speciellt oorganiskt fluorescerande pigment med blå fluorescens för långvågig UV (366nm)
Pärmar
  • Mycket polymera produkter, som är stabila i nästan alla organiska lösningsmedel och resistenta mot aggressiva visualiseringsreagens
Specifikationer
Stödmaterial Alugram Aluminiumskivor
Material Silica 60
Partikelstorlek 5 till 17μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 25/Pk.
Typ TLC Tallrik
För användning med (applikation) Tunnskiktskromatografi (TLC )
Porvolym 0.75 mL/g
Sorbent Kiseldioxid 60
Specifik yta ∼500 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Mått (L x B) 20 x 20 cm