Läs mer
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica Layers på Alugram™ Aluminiumplåt UV254
Produktkod. p-8011993 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Mått (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
5 x 7,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 10517771
Brand: Macherey-Nagel™ 818133
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Separera icke-flyktiga blandningar med omodifierade standardkiselskikt för TLC (Tunnskiktskromatografi). Standard SIL G Silica Layers på Alugram™ Aluminiumplåt UV254 finns i en mängd olika storlekar.
Alugram™ Aluminiumplåt för TLC
  • Förbelagda, färdiga att använda plattor
  • Brett utbud av plåtstorlekar, ytbeläggningar och underlag
Absorberande
  • Kiseldioxid 60
  • specifik yta (BET)∼ 500 m2/g
  • Genomsnittlig porstorlek 60Å
  • Specifik porvolym 0,75 ml/g,
  • Partikelstorlek 5 –17μ m
  • Standardbetyg
Tjocklek
  • För analysplattor 0,25 mm
  • För förberedande plattor 0,5 och 1 mm
  • För 2 mm förberedande skikt används ett något grövre material.
Indikatorer
  • Manganaktiverat zinksilikat med grön fluorescens för kortvågig UV (254 nm)
  • Speciellt oorganiskt fluorescerande pigment med blå fluorescens för långvågig UV (366 nm)
Pärmar
  • Mycket polymera produkter, som är stabila i nästan alla organiska lösningsmedel och resistenta mot aggressiva visualiseringsreagens
Specifikationer
Stödmaterial Alugram™ Aluminium
Material Silica 60
Partikelstorlek 5 till 17μ m
Porstorlek 60Å
Kvantitet 25/Pk.
Typ TLC Tallrik
Fluorescerande indikator UV254
Porvolym 0.75 mL/g
Sorbent Kiseldioxid 60
Specifik yta ∼500 m2 /g
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Mått (L x B) 20 x 20 cm