Läs mer
Brady™ Aluminiumskylt: Utrymningsuppsamlingsplats - ISO 7010
Höjd (metrisk):
400 mm
600 mm
Bredd (metrisk):
400 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högpresterande material för maximal hållbarhet
- Tydligt synlig och lätt att förstå
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | E/E007/NT-ALU-400x400/1-B |
| Material | Aluminium |
| Höjd (metrisk) | 400 mm |
| Tjocklek | 1.016 mm |
| Bredd (metrisk) | 400 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 140 °C |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Form | Fyrkantig |
| Språk | Global |
| Visa mer |