Läs mer
Aluminum Silicon slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433665
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433665 25 g 25g
15443665 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038492.14
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11145-30-5
Molekylformel AlSi
Molekylvikt (g/mol) 55.067
MDL-nummer MFCD00143595
InChI-nyckel CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
PubChem CID 9793685
IUPAC-namn aluminium; kisel
LEDER [Al].[Si]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Silicon slug
Namnnotering 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Al:Si; 96.5:3.5 approximate wt%
Kvantitet 25 g
Form Slug
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.