Läs mer
VACUUBRAND™ Aluminium Små KF-flänsar med slangmunstycke
Produktkod. 10558261 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
10/6 mm
16/10 mm
25/10 mm
25/12 mm
25/8 mm
40/8 mm
Storlek:
4 x 8 mm
6 x 10 mm
7 x 12 mm
10 x 15 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Storlek Förpackningsstorlek
10558261 16/10 mm 7 x 12 mm Varje
10738491 40/8 mm 6 x 10 mm Varje
10587801 10/6 mm 4 x 8 mm Varje
10622422 25/10 mm 7 x 12 mm Varje
10672672 25/12 mm 10 x 15 mm Varje
11980082 25/8 mm 6 x 10 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10558261 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20662511
I lager
Vakuumsystem med små flänsar kräver lämpliga komponenter för ett konsekvent tvärsnitt av anslutningen från systemet till vakuumpumpen. Våra små flänsanslutningar för membranpumpar, samt elastiska anslutningskomponenter, möjliggör integrering av pumpen i vakuumdistributionssystemet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 16/10 mm
För användning med Magnetmanövrerade ventiler VV och VV C
Material Aluminium
Total längd (metrisk) 4 cm
Kvantitet 1 vardera
Storlek 7 x 12 mm
Typ Liten KF-fläns