Läs mer
VACUUBRAND™ Aluminium Små KF-flänsar med slangmunstycke
Handla allt Vacuubrand Produkter
Diameter (metrisk) Insida:
10/6 mm
16/10 mm
25/10 mm
25/12 mm
25/8 mm
40/8 mm
Storlek:
4 x 8 mm
6 x 10 mm
7 x 12 mm
10 x 15 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Insida | 10/6 mm |
| För användning med | Magnetmanövrerade ventiler VV och VV C |
| Material | Aluminium |
| Total längd (metrisk) | 4 cm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Storlek | 4 x 8 mm |
| Typ | Liten KF-fläns |