Specifikationer
| Diameter (metrisk) Insida | 25/8 mm |
| För användning med | Magnetmanövrerade ventiler VV och VV C |
| Material | Aluminium |
| Total längd (metrisk) | 4 cm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Storlek | 6 x 10 mm |
| Typ | Liten KF-fläns |