Läs mer
Korff™ Små rullar av aluminium
Produktkod. 10523282
Change view
Bredd (metrisk):
300 mm
450 mm
Beskrivning:
Foliemått: 0,015 mm
Foliemått: 0,030 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Beskrivning
10523282 300 mm Foliemått: 0,015 mm
12694526 300 mm Foliemått: 0,030 mm
10210312 450 mm Foliemått: 0,030 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10523282 Leverantör Korff™ Leverantörsnummer 60010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.55 SEK
    42.24 SEK / 10m
    Save 24.31 SEK
    36% Av